Kluczowe dokumenty
SAB1402874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU4F1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Mouse Anti-POU4F1, POU4F1 Detection Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU4F1(5457)
Opis ogólny
BRN3A (POU4F1) is a class IV POU domain-containing transcription factor highly expressed in the developing sensory nervous system and in cells of the B- and T-lymphocytic lineages (Gerrero et al., 1993 [PubMed 8248179]).[supplied by OMIM
Immunogen
POU4F1 (NP_006228.2, 331 a.a. ~ 420 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QAWLEEAEGAQREKMNKPELFNGGEKKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAVQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKFSATY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuko Omodaka et al.
Journal of neuroscience research, 92(12), 1637-1646 (2014-07-22)
Artemin, a recently discovered member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family, has neurotrophic effects on damaged neurons, including sympathetic neurons, dopamine neurons, and spiral ganglion neurons both in vivo and in vitro. However, its effects on retinal
Hans Jürgen Wester et al.
Theranostics, 5(6), 618-630 (2015-04-01)
Chemokine ligand-receptor interactions play a pivotal role in cell attraction and cellular trafficking, both in normal tissue homeostasis and in disease. In cancer, chemokine receptor-4 (CXCR4) expression is an adverse prognostic factor. Early clinical studies suggest that targeting CXCR4 with