Kluczowe dokumenty
SAB1402848
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MT2A antibody produced in mouse
clone 6G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MT2A(4502)
Powiązane kategorie
Immunogen
MT2A (NP_005944.1, 1 a.a. ~ 61 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPNCSCAAGDSCTCAGSCKCKECKCTSCKKSCCSCCPVGCAKCAQGCICKGASDKCSCCA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HanLin Ma et al.
Scientific reports, 5, 15121-15121 (2015-10-13)
We previously found that Homeobox containing 1 (HMBOX1) was required for bone mesenchymal stem cell (BMSC) and mouse embryonic stem cell (ESC) differentiation into vascular endothelial cells (VECs). However, the function of HMBOX1 in VECs is still unknown. In this
Masaki Shimizu et al.
Cancers, 13(18) (2021-09-29)
Esophageal cancer has the sixth highest mortality rate worldwide. Cancer-associated fibroblasts (CAFs) are involved in the progression of various cancers. Previously, we demonstrated an association between high expression of the CAF marker, fibroblast activation protein, and poor prognosis of esophageal