Kluczowe dokumenty
HPA016656
Sigma-Aldrich
Anti-SALL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sal-like protein 3, Anti-Zinc finger protein SALL3, Anti-hSALL3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
AYDDKNAETLSSYDDDMDENSMEDDAELKDAATDPAKPLLSYAGSCPPSPPSVISSIAALENQMKMIDSVMSCQQLTGLKSVENGSGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SALL3(27164)
Immunogen
Sal-like protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-SALL3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SALL3 (Sal-like 3) jest członkiem rodziny genów spalt-like kodujących białko palca cynkowego. Jest on głównie zaangażowany w regulację rozwoju. Ulega ekspresji w mózgu płodu i innych dorosłych tkankach ludzkich. Odgrywa istotną rolę w metylacji wysp CpG. Motyw podwójnego palca cynkowego SALL3 bezpośrednio wiąże się z domeną PWWP metylotransferazy DNA 3 α (DNMT3A) w celu zmniejszenia metylacji wysp CpG, w której pośredniczy DNMT3A. Doniesiono, że wyciszenie SALL3 zwiększa prawdopodobieństwo metylacji DNA w raku wątrobowokomórkowym (HCC), co wskazuje na ważną rolę w onkogenezie. Badania wykazały, że haploinsuficjencja SALL3 może powodować zespół delecji 18q.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73729
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuko Shikauchi et al.
Molecular and cellular biology, 29(7), 1944-1958 (2009-01-14)
The mechanisms of aberrant CpG island methylation in oncogenesis are not fully characterized. In particular, little is known about the mechanisms of inhibition of CpG island methylation. Here we show that sal-like 3 (SALL3) is a novel inhibitory factor for
J Kohlhase et al.
Genomics, 62(2), 216-222 (1999-12-28)
spalt (sal) of Drosophila melanogaster is an important developmental regulator gene and encodes a zinc finger protein of unusual but characteristic structure. Two human sal-like genes have been isolated so far, SALL1 on chromosome 16q12.1 and SALL2 on chromosome 14q11.1-q12.1.
Jimmy de Melo et al.
Development (Cambridge, England), 138(11), 2325-2336 (2011-05-12)
The mammalian retina is a tractable model system for analyzing transcriptional networks that guide neural development. Spalt family zinc-finger transcription factors play a crucial role in photoreceptor specification in Drosophila, but their role in mammalian retinal development has not been