Kluczowe dokumenty
SAB2102075
Sigma-Aldrich
Anti-SALL3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Sal-like 3 (Drosophila), Anti-ZNF796
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
135 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, horse, mouse, rat, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SALL3(27164)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SALL3
Działania biochem./fizjol.
SALL3 należy do rodziny białek z palcem cynkowym typu C2H2. Zawiera 9 palców cynkowych typu C2H2. SALL3 jest prawdopodobnym czynnikiem transkrypcyjnym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SVENGSGESDRLSNDSSSAVGDLESRSAGSPALSESSSSQALSPAPSNGE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benyu Liu et al.
Nature communications, 8(1), 231-231 (2017-08-11)
Group 3 innate lymphoid cells (ILC3) promote lymphoid organogenesis and potentiate immune responses against bacterial infection. However, how ILC3 cells are developed and maintained is still unclear. Here, we show that carboxypeptidase CCP2 is highly expressed in common helper-like innate