Kluczowe dokumenty
SAB4700974
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko albuminomwytwarzane u myszy
clone AL-01
Synonim(y):
Albumina surowicy ludzkiej, HSA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AL-01, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
nr dostępu
NG_009291.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALB(213)
Opis ogólny
Przeciwciało AL-01 reaguje tylko z ludzką albuminą surowicy, monomerycznym białkiem o masie 65-67 kDa w ludzkim osoczu krwi; jest ono wytwarzane w wątrobie. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z innymi białkami surowicy.
Immunogen
Frakcja białek zawierających albuminę po wytrąceniu siarczanu amonu i chromatografii DEAE ludzkiej surowicy.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)