Kluczowe dokumenty
SAB1402738
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRYBB3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CATCN2, CRYB3, MGC125772, MGC125773, MGC125774
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYBB3(1417)
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białko soczewki oka kręgowców i utrzymuje przezroczystość i współczynnik załamania światła soczewki. Ponieważ komórki centralnego włókna soczewki tracą swoje jądra podczas rozwoju, krystaliny te są wytwarzane, a następnie zachowywane przez całe życie, co czyni je niezwykle stabilnymi białkami. Krystaliny soczewki ssaków są podzielone na rodziny alfa, beta i gamma; krystaliny beta i gamma są również uważane za nadrodzinę. Rodziny alfa i beta są dalej podzielone na grupy kwaśne i zasadowe. W krystalinach występuje siedem regionów białkowych: cztery motywy homologiczne, peptyd łączący oraz rozszerzenia N- i C-końcowe. Beta-krystaliny, najbardziej heterogeniczne, różnią się obecnością C-końcowego przedłużenia (obecne w grupie zasadowej, brak w grupie kwasowej). Beta-krystaliny tworzą agregaty o różnych rozmiarach i są zdolne do samoasocjacji w celu utworzenia dimerów lub heterodimerów z innymi beta-krystalinami. Ten gen, członek grupy beta zasadowej, jest częścią klastra genów z beta-A4, beta-B1 i beta-B2. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CRYBB3 (NP_004067.1, 112 a.a. ~ 211 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PHHKLHLFENPAFSGRKMEIVDDVPSLWAHGFQDRVASVRAINGTWVGYEFPGYRGRQYVFERGEYRHWNEWDASQPQLQSVRRIRDQKWHKRGRFPSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)