Kluczowe dokumenty
SAB1402227
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HNRNPU antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPU(3192)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny wszechobecnie wyrażanych heterogennych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). HnRNP są białkami wiążącymi RNA i tworzą kompleksy z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę wiążącą RNA i dwudzielną domenę wiążącą DNA specyficzną dla regionu związanego z rusztowaniem (SAR). Uważa się również, że białko to bierze udział w pakowaniu hnRNA w duże kompleksy rybonukleoproteinowe. Podczas apoptozy białko to jest rozszczepiane w sposób zależny od kaspaz. Rozszczepienie następuje w miejscu SALD, co powoduje utratę aktywności wiązania DNA i jednoczesne oderwanie tego białka od jądrowych miejsc strukturalnych. Rozszczepienie to nie wpływa jednak na funkcję kodowanego białka w metabolizmie RNA. Dla tego genu zidentyfikowano co najmniej dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HNRNPU (NP_004492.2, 352 a.a. ~ 460 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LLGEEEFSYGYSLKGIKTCNCETEDYGEKFDENDVITCFANFESDEVELSYAKNGQDLGVAFKISKEVLAGRPLFPHVLCHNCAVEFNFGQKEKPYFPIPEEYTFIQNV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)