Kluczowe dokumenty
SAB1401548
Sigma-Aldrich
Anti-SEC61B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC61B(10952)
Opis ogólny
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. Oligomers of the Sec61 complex form a transmembrane channel where proteins are translocated across and integrated into the ER membrane. This complex consists of three membrane proteins- alpha, beta, and gamma. This gene encodes the beta-subunit protein. The Sec61 subunits are also observed in the post-ER compartment, suggesting that these proteins can escape the ER and recycle back. There is evidence for multiple polyadenylated sites for this transcript. (provided by RefSeq)
Immunogen
SEC61B (NP_006799.1, 1 a.a. ~ 96 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGPTPSGTNVGSSGRSPSKAVAARAAGSTVRQRKNASCGTRSAGRTTSAGTGGMWRFYTEDSPGLKVGPVPVLVMSLLFIASVFMLHIWGKYTRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)