Z119660
Cochranes molecular models
Orbit basic organic and inorganic set
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Polecane produkty
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 65
no. of bonds 90
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0045
Opis ogólny
Scale: 3 cm = 0.1 nanometer (1 A), Orbit
Components:
ATOMS
- 1-prong: Hydrogen, white (18), Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (2), Chlorine, green (6)
- 2-prong linear: Carbon, black (2)
- 2-prong 110°: Oxygen, red (6)
- 3-prong 120°: Carbon, black (6), Nitrogen, blue (2)
- 4-prong tetrahedral: Carbon, black (12), Nitrogen, blue (2), Oxygen, red (2), Phosphorous, purple (1), Sulfur, yellow (1)
- 6-prong octahedral: Carbon, black (2)
- 5-prong trigonal bipyramid: Carbon, black (2)
- X pegs (4)
BONDS
- Orbit v flex white, 5cm (6)
- Extra-thick light grey, 3.5 cm (50)
- Extra-thick light grey, 2 cm (20)
- Extra-rigid, grey 3.5 cm (15)
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.