Kluczowe dokumenty
Z119679
Cochranes molecular models
organic/inorganic, minit, single kit with booklet
Synonim(y):
chemistry model sets, molecular model sets
About This Item
Kod UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
opis
Scale: 2 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Minit 3 cm = 0.1 nanometer (1 Å), Orbit
Właściwości
no. of atoms 240
no. of bonds 220
producent / nazwa handlowa
Cochranes 0073
Opis ogólny
Skala: 2 cm = 0,1 nanometra (1 A), Minit
ATOMY:
  • 1-bolcowy: Wodór, biały (50), Azot, niebieski (10), Tlen, czerwony (10), Fluor, jasnozielony (10), Siarka, żółty (2), Chlor, zielony (15)
  • 2-bolcowy liniowy: Węgiel, czarny (10), Azot, niebieski (2)
  • 2-wtykowe 100°: Siarka, żółty (10)
  • 2-wtykowe 110°: Tlen, czerwony (25)
  • 3-bolcowy 120°: Węgiel, czarny (20), Azot, niebieski (6)
  • 4-zębny czworościenny: Węgiel, czarny (30), Azot, niebieski (10), Tlen, czerwony (10), Fosfor, fioletowy (5), Siarka, żółty (5), Metal, srebrny (2)
  • 6-zębny ośmiościan: Węgiel, czarny (2), Siarka, żółty (1), Metal, srebrny (2)
  • Dwunastościan trygonalny z 5 wierzchołkami: Węgiel, czarny (6), Azot, niebieski (1), Tlen, czerwony (1), Fosfor, fioletowy (1)
  • Kołki W (8)
BONDS:
  • Słoma, zielona, 2,5 cm (80)
  • Słoma, zielona, 2 cm (20)
  • Słoma, zielona, 1,5 cm (80)
  • Słomka, czerwona, 3 cm (12)
  • Słoma, czerwona, 2 cm (12)
  • Słoma, zestaw mieszany/26 (1)
  • Słomka biała elastyczna, 5 cm (4)
  • St v elastyczny biały, 2,5 cm (6)
An extensive model system offering 15 atomic bonding configurations in 12 colors of plastic atoms. The carbon atom is represented in nine configurations: linear, trigonal (in five angle variations), tetrahedral, octahedral, trigonal-bipyramidal. Models come in two sizes: Orbit and Minit. Spare atom centers and bonding tubes are available for all model kits.
Please see Technical Information Bulletin AL-183 for a listing of these items, available on our website at sigma-aldrich.com
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Use our handy VSEPR chart to find the 3-D geometric VSEPR shapes of molecules and ions and learn about VSEPR theory and shapes.
Skorzystaj z naszego poręcznego wykresu VSEPR, aby znaleźć trójwymiarowe geometryczne kształty VSEPR cząsteczek i jonów oraz poznać teorię i kształty VSEPR.