Kluczowe dokumenty
SAB1401077
Sigma-Aldrich
Anti-CLK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC61500, hCLK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLK2(1196)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the CLK family of dual specificity protein kinases. CLK family members have been shown to interact with, and phosphorylate, serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex, which is a part of the regulatory mechanism that enables the SR proteins to control RNA splicing. Note that this gene is distinct from TELO2 gene (GeneID:9894), which shares CLK2 and hCLK2 symbol aliases in common with this gene, but encodes a protein that is involved in telomere length regulation. (provided by RefSeq)
Immunogen
CLK2 (NP_003984.2, 1 a.a. ~ 498 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHPRRYHSSERGSRGSYREHYRSRKHKRRRSRSWSSSSDRTRRRRREDSYHVRSRSSYDDRSSDRRVYDRRYCGSYRRNDYSRDRGDAYYDTDYRHSYEYQRENSSYRSQRSSRRKHRRRRRRSRTFSRSSSHSSRRAKSVEDDAEGHLIYHVGDWLQERYEIVSTLGEGTFGRVVQCVDHRRGGARVALKIIKNVEKYKEAARLEINVLEKINEKDPDNKNLCVQMFDWFDYHGHMCISFELLGLSTFDFLKDNNYLPYPIHQVRHMAFQLCQAVKFLHDNKLTHTDLKPENILFVNSDYELTYNLEKKRDERSVKSTAVRVVDFGSATFDHEHHSTIVSTRHYRAPEVILELGWSQPCDVWSIGCIIFEYYVGFTLFQTHDNREHLAMMERILGPIPSRMIRKTRKQKYFYRGRLDWDENTSAGRYVRENCKPLRRYLTSEAEEHHQLFDLIESMLEYEPAKRLTLGEALQHPFFARLRAEPPNKLWDSSRDISR