Key Documents
SAB1400665
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP21 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LMWDSP21, Anti-MGC149878
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP21(63904)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the dual specificity phosphatase family, specifically the low molecular weight dual specificity phosphatase family. The encoded protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus and functions to remove phosphate groups from phosphotyrosine and phosphothreonine residues
Immunogen
DUSP21 (NP_071359.2, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISM