Key Documents
SAB1305924
Sigma-Aldrich
ANTI-GAR1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GAR1, H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 1, NOLA1, Nucleolar protein family A member 1, snoRNP protein GAR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22348 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAR1(54433)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide