MABS519-AF647
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1, Alexa Fluor™ 647
clone 11F12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51, P40
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11F12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP63(8626)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated version (Cat. No. MABS519) has been shown to work in WB, IH(P).
Signaling
Signaling Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected P40 in NIH/3T3 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2