Kluczowe dokumenty
AB10343
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-UGT2B7 (rodzina UDP-glikozylotransferaz 2B, polipeptyd 7)
serum, Chemicon®
Synonim(y):
3,4-catechol estrogen specific, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP-glucuronosyltransferase 2B7, UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGT2B7(7364)
Opis ogólny
UGT2B7 (UDP-Glucuronosyltransferase-2B7) jest izoenzymem metabolizmu fazy II aktywnym w wątrobie, nerkach, przewodzie pokarmowym i mózgu. Występuje w retikulum endoplazmatycznym i błonach jądrowych komórek. UGT2B7 jest główną izoformą metabolizmu morfiny do głównych metabolitów.
Immunogen
Epitop: a.a S80-V122
Rekombinowany ludzki UGT2B7
Zastosowanie
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:5000 tej partii wykryło rekombinowane ludzkie białko UGT2B7 wyrażone za pomocą bakulowirusa.
Wykryj UGT2B7 (rodzina UDP-glikozylotransferaz 2B) za pomocą tego przeciwciała anty-UGT2B7 (rodzina UDP-glikozylotransferaz 2B, polipeptyd 7) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on baculovirus expressed recombinant human UGT2B7 protein.
Opis wartości docelowych
61 kDa
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1