Kluczowe dokumenty
SAB1303360
Sigma-Aldrich
ANTI-HTRA3 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Probable serine protease HTRA3, calpain 5, calpain 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48607 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA3(94031)
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu. To przeciwciało jest oczyszczane przez kolumnę z białkiem G, eluowane buforami o wysokim i niskim pH i natychmiast neutralizowane, a następnie dializowane w PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joanna Narkiewicz et al.
Clinical biochemistry, 41(7-8), 561-569 (2008-02-05)
Expression of human HtrA1, HtrA2, HtrA3 and TGF-beta1 genes was examined in ovarian tissue specimens including 19 normal ovaries, 20 benign tumors, 7 borderline tumors, 44 cancers and 8 Krukenberg tumors. mRNA and protein levels were evaluated by semi-quantitative RT-PCR