Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA021187
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-High-temperature requirement factor A3, Anti-Pregnancy-related serine protease, Anti-Probable serine protease HTRA3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ITRFLTEFQDKQIKDWKKRFIGIRMRTITPSLVDELKASNPDFPEVSSGIYVQEVAPNSPSQRGGIQDGDIIVKVNGRPLVDSSELQEAVLTESPLLLEVRRGNDDLLFSIAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA3(94031)
Opis ogólny
Gen HTRA3 (high-temperature requirement factor A3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4p16.1. Należy do rodziny białek HTRA. HTRA3 ulega silnej ekspresji w sercu i łożysku. Białko zawiera domenę wiążącą insulinę/insulinopodobny czynnik wzrostu, domenę inhibitora proteazy S typu Kazal, domenę proteazy trypsynowej i domenę PDZ (PSD95, Dlg1, zo-1).
Immunogen
Probable serine protease HTRA3 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HTRA3 (czynnik A3 wymagający wysokiej temperatury) jest aktywną proteazą serynową. Podczas rozwoju łożyska hamuje inwazję trofoblastów. Kontroluje również rozwój jajników, różnicowanie komórek ziarnistych i luteinizację. Nieprawidłowa ekspresja HTRA3 jest związana ze stanem przedrzucawkowym. Jest obniżona w raku endometrium o wysokim stopniu złośliwości.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74001
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kemperly Dynon et al.
PloS one, 7(9), e45956-e45956 (2012-10-11)
Mammalian HtrA3 (high temperature requirement A3) is a serine protease of the HtrA family. It has two isoforms [long (HtrA3-L) and short (HtrA3-S)] and is important for placental development and cancer progression. Recently, HtrA3 was identified as a potential diagnostic
Gui-Ying Nie et al.
The Biochemical journal, 371(Pt 1), 39-48 (2003-01-07)
In the present study, we identified an additional member of the human high-temperature requirement factor A (HtrA) protein family, called pregnancy-related serine protease or HtrA3, which was most highly expressed in the heart and placenta. We cloned the full-length sequences
Marissa A Bowden et al.
Gynecologic oncology, 103(1), 253-260 (2006-05-03)
The high temperature requirement factor A (HTRA) family consists of serine proteases with domains homologous to those of bacterial HTRA. Four human HTRA members have been described: HTRA1-4. HTRA1 and HTRA3 share a high degree of domain homologies and may
Clément Crochemore et al.
Nature communications, 10(1), 5576-5576 (2019-12-08)
Cellular senescence has causative links with ageing and age-related diseases, however, it remains unclear if progeroid factors cause senescence in normal cells. Here, we show that depletion of CSB, a protein mutated in progeroid Cockayne syndrome (CS), is the earliest