MAB3420
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PC1C6
Synonim(y):
Przeciwciało anty-Tau
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Tau-1 Antibody, clone PC1C6, clone PC1C6, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
PC1C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunofluorescence: A 1:1000 dilution of this antibody detected Tau in mouse primary neurons. (Basnet, N., et al. (2018). Nat. Cell Biol. 20(10); 1172-1180.
Immunohistochemistry: 5 μg/mL; stains axons in tissue primarily, however in culture Tau expression is not restricted to just axons.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Immunohistochemistry Protocol
Dephosphorylation of tissue sections (optional)
Dephosphorylation with alkaline phosphatase is recommended for staining neurofibrillary tangles in Alzheimer′s brain tissue with anti-tau-1 (6). This treatment changes the staining pattern of anti-tau-1 to include cell bodies, dendrites and axons of neurons. In untreated samples, anti-tau-1 stains axons only.
1. Incubate tissue sections at +32°C for 2.5 hours with constant agitation in the following solution: 100 mM Tris-HCl, pH 8.0; 130 units/mL alkaline phosphatase, 1 mM PMSF, 10 μg/mL pepstatin and 10 μg/mL leupeptin.
2. Rinse sections twice, 3 min per rinse, with 100 mM Tris-HCl, pH 8.0.
Anti-tau-1 staining
1. Block non-specific binding by incubating sections in PBS containing 1% (v/v) normal animal serum, and 0.03% (w/v) Triton X-100. The animal serum should be from the same species as the secondary antibody.
2. Rinse 3 times with PBS, 3 min per rinse.
3. Incubate sections with anti-tau-1, approximately 5 μg/mL, diluted in PBS containing 1% (v/v) normal animal serum.
4. Wash with PBS, changing the solution 3 times over a 3 min period.
5. Detect with a standard secondary antibody detection system (10-13).
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Alzheimer′s brain tissue (dephosphorylation with alkaline phosphatase is recommended for staining neurofibrillary tangles in Alzheimer’s brain tissue) or human T98G glioblastoma cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Immunofluorescencja wykorzystuje cząsteczki fluorescencyjne sprzężone z przeciwciałami do lokalizacji białek, potwierdzania modyfikacji i wizualizacji kompleksów białkowych.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.