Kluczowe dokumenty
SAB1301801
Sigma-Aldrich
ANTI-POTEF (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
A26C1B, POTE ankyrin domain family member F, POTEF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
121445 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POTEF(728378)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Liu et al.
Oncogene, 33(29), 3878-3885 (2013-09-03)
Insulin and insulin-like growth factor-1 signaling have fundamental roles in energy metabolism, growth and development. Recent research suggests hyperactive insulin receptor (IR) and hyperinsulinemia are cancer risk factors. However, the mechanisms that account for the link between the hyperactive insulin
Mark E Reeves et al.
PloS one, 9(7), e101679-e101679 (2014-07-10)
RASSF1C is a major isoform of the RASSF1 gene, and is emerging as an oncogene. This is in contradistinction to the RASSF1A isoform, which is an established tumor suppressor. We have previously shown that RASSF1C promotes lung cancer cell proliferation
Terence N Bukong et al.
International journal of peptide research and therapeutics, 20(3), 269-276 (2014-11-08)
Hepatitis C virus infection of hepatocytes is a multistep process involving the interaction between viral and host cell molecules. Recently, we identified ezrin-moesin-radixin proteins and spleen tyrosine kinase (SYK) as important host therapeutic targets for HCV treatment development. Previously, an
Donald J Vander Griend et al.
International journal of biological sciences, 10(6), 627-642 (2014-06-21)
In normal prostate, androgen-dependent androgen receptor (AR) signaling within prostate stromal cells induces their secretion of paracrine factors, termed "andromedins" which stimulate growth of the epithelial cells. The present studies demonstrate that androgen-dependent andromedin-driven growth stimulation is counter-balanced by androgen-induced
Randall Logan et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(10), 3287-3296 (2014-07-22)
Many weakly basic amine-containing drugs are known to be extensively sequestered in acidic lysosomes by an ion trapping-type mechanism. The entrapment of drugs in lysosomes has been shown to influence drug activity, cancer cell selectivity, and pharmacokinetics and can cause