Kluczowe dokumenty
SAB1300866
Sigma-Aldrich
Anti-CREBL2 (N-term K27) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMP-responsive element-binding protein-like 2, Anti-CREBL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREBL2(1389)
Opis ogólny
Białko CREBL2 (cAMP response element) zostało zidentyfikowane w wyniku poszukiwań genów w często usuwanym regionie na chromosomie 12p13, otoczonym przez geny ETV6 i CDKN1B, często związane z nowotworami układu krwiotwórczego, a także rakiem piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuc i rakiem jajnika. CREBL2 dzieli 41% identyczności z białkiem wiążącym CRE (CREB) w regionie o długości 48 zasad, który koduje domenę bZip CREB. Domena bZip składa się z około 30 aminokwasów bogatych w reszty zasadowe zaangażowane w wiązanie DNA, po których następuje motyw suwaka leucynowego zaangażowany w dimeryzację białka. Sugeruje to, że CREBL2 koduje białko o zdolnościach wiązania DNA. Występowanie delecji CREBL2 w nowotworach złośliwych sugeruje, że CREBL2 może działać jako gen supresorowy nowotworu.
Immunogen
CREBL2 (NP_001301, 17-49)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego CREBL2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)