Kluczowe dokumenty
SAB1300558
Sigma-Aldrich
Anti-GJA3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Connexin-46, Anti-Cx46, Anti-GJA3, Anti-Gap junction α-3 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA3(2700)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GJA3, integralne białko błonowe, należy do rodziny koneksyn, podrodziny typu alfa (grupa II). Jedno połączenie szczelinowe składa się z grupy ściśle upakowanych par kanałów transmembranowych, koneksonów, przez które materiały o niskim MW dyfundują z jednej komórki do sąsiedniej komórki. Konekson składa się z heksameru koneksyn. Ta konkretna koneksyna jest składnikiem połączeń szczelinowych włókna soczewki, może tworzyć zarówno kanały łączące, jak i niefunkcjonalne (′hemi-′). Defekty w GJA3 są przyczyną zaćmy strefowej typu 3 (CZP3), formy autosomalnej dominującej zaćmy wrodzonej.
Immunogen
GJA3 (NP_068773, 408-444)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego GJA3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)