Kluczowe dokumenty
SAB1411193
Sigma-Aldrich
Anti-RGS3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C2PA, FLJ20370, FLJ31516, FLJ90496, PDZ-RGS3, RGP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 19.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS3(5998)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling (RGS) family. This protein is a GTP-ase activating protein which inhibits G-protein mediated signal transduction. The protein is largely cytosolic, but G-protein activation leads to translocation of this protein to the plasma membrane. A nuclear form of this protein has also been described, but its sequence has not been identified. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but the full-length nature of some transcripts is not yet known. (provided by RefSeq)
Immunogen
RGS3 (NP_602299.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKNKLGIFRRRNESPGAPPAGKADKMMKSFKPTSEEALKWGESLEKLLVHKYGLAVFQAFLRTEFSEENLEFWLACEDFKKVKSQSKMASKAKKIFAEYIAIQACKEVNLDSYTREHTKDNLQSVTRGCFDLAQKRIFGLMEKDSYPRFLRSDLYLDLINQKKMSPPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3