Kluczowe dokumenty
SAB1300166
Sigma-Aldrich
Anti-PIASz (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1886, Anti-PIAS-like protein Zimp7, Anti-ZIMP7, Anti-ZMIZ2, Anti-Zinc finger MIZ domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMIZ2(83637)
Opis ogólny
PIASz is a members of the PIAS (protein inhibitor of activated signal transducer and activator of transcription) family of proteins, negative regulators of the Janus family of tyrosine kinase (JAK)-signal transducer and activator of transcription pathway. PIAS proteins have been shown to act as transcriptional co-regulators of multiple signaling pathways in various cellular processes. PIASz increases ligand-dependent transcriptional activity of androgen receptor and other nuclear hormone receptors, possibly through alteration of chromatin structure by SWI/SNF-like BAF complexes.
Immunogen
PIASZ (NP_113637, 79-115)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PIASz.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)