Z102601
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass stopcock
pojemność
12 L
otwór kurka
10 mm
otwór górny
50 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z102601-1EA | 4061832133713 |