Kluczowe dokumenty
S1300
Monoclonal Anti-L-Selectin (CD62L) antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone FMC46, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CD62L, Anti-L-Selectin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FMC46, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 74-95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELL(6402)
Powiązane kategorie
Specyficzność
5th Workshop: Code No. S061
Immunogen
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves