Kluczowe dokumenty
RES7102I
Imidazol
Synonim(y):
Imidazole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.54
Beilstein:
3678283
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
mp
158-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
Klucz InChI
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?