Key Documents
RAB1103
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL-8 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
rhesus macaque
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rhesus macaque ... CXCL8(613028)
Opis ogólny
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Interleukin 8 (CXCL8)
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials