RAB1104
Rhesus Macaque IP-10 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonim(y):
10 kDa interferon gamma-induced protein, C-X-C motif chemokine 10, CXCL10, IP-10
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human, rhesus macaque
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/ml
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rhesus macaque ... CXCL10(574243)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Please refer to the attached Protocolfor details.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials