Merck
RAB0038
Sigma-Aldrich
Cocaine- and Amphetamine-responsive Transcript EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonim(y):
CART
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
metody
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
moc wejściowa
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13.5 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
metoda wykrywania
colorimetric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CARTPT(9607)
Opis ogólny
The CART Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting CART peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Cocaine- and Amphetamine-responsive Transcript (CART), synthetic peptide
Zastosowanie
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RABHRP3HRP-StreptavidinKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3