Kluczowe dokumenty
RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
Parametry
4,400 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)