R8814N
Neurony rdzenia kręgowego szczura: RSpN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat spinal cord
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2,000,000 cells (R8814N-20)
pkg of 4,000,000 cells (R8814N-40)
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Adherent. When cultured under the recommended conditions, cells arborize and form complex neurite network in one week.
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Neurony szczurzego rdzenia kręgowego (RSpN) pochodzą z rdzenia kręgowego normalnego embrionalnego szczura (15 dzień ciąży).
Pochodzenie linii komórkowej
Zastosowanie
Opakowanie
Komponenty
Jakość
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)