SCR029
Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells
The Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells isolated from the cortices of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.
Synonim(y):
Cortical Stem Cells, Mouse Neural Stem Cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
Warunki transportu
liquid nitrogen
Opis ogólny
We recommend that Millipore′s Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells (Catalog No. SCR029) be used in conjunction with the Neural Stem Cell Marker Characterization Kit (Catalog No. SCR019) and differentiation assays that demonstrate multipotentiality of the starting cell population.
For Research Use Only; not for use in diagnostic procedure.
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Stem Cell Research
Opakowanie
Komponenty
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.