Kluczowe dokumenty
SCR031
Sigma-Aldrich
Kriokonserwowane mysie neuronalne komórki macierzyste rdzenia kręgowego
The Cryopreserved Mouse Spinal Cord Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells & is isolated from the spinal cord of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
Warunki transportu
liquid nitrogen
Opis ogólny
Kriokonserwowane mysie neuronalne komórki macierzyste rdzenia kręgowego firmy Millipore to gotowe do użycia pierwotne neuronalne komórki macierzyste wyizolowane z rdzenia kręgowego myszy C57/BL6 w 15-18 dniu embrionalnym (E15-E18). Te pierwotne neuronalne komórki macierzyste mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań badawczych, w tym do opracowywania leków, do badań neurotoksyczności, neurogenezy, elektrofizjologii, funkcji neuroprzekaźników i receptorów oraz chorób i zaburzeń OUN.
Zalecamy stosowanie kriokonserwowanych mysich neuronalnych komórek macierzystych rdzenia kręgowego (nr katalogowy SCR031) firmy Millipore w połączeniu z zestawem do oznaczania markerów neuronalnych komórek macierzystych (nr katalogowy SCR019) i testami różnicowania, które wykażą multipotencjalność wyjściowej populacji komórek.
Wyłącznie do użytku badawczego; nie do użytku w procedurze diagnostycznej.
Opis linii komórkowej
Neuronalne komórki macierzyste
Zastosowanie
Research Category
Stem Cell Research
Opakowanie
1 x106 komórek/fiolkę
Komponenty
1x10e6 viable Mouse Spinal Cord Neural Stem Cells: (Part No. 2004116) derived from mixed gender C57/BL6 embryonic day 15-18 mice, cryopreserved. Store in liquid nitrogen.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywane w zalecanych warunkach (ciekły azot) mysie neuronalne komórki macierzyste rdzenia kręgowego zachowują stabilność do daty ważności. Nie wystawiać na działanie podwyższonej temperatury. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności. Zalecamy wykorzystanie komórek w ciągu dziesięciu pasaży.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.