SLM-120
EmbryoMax® DMEM (1X), liquid, With 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb and L-Glut, without Sodium Pyruvate
The EmbryoMax DMEM w ith 4,500mg/L Glucose, 2.25g/L Sodium Bicarb & L-Glut, without Sodium Pyruvate is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture.
Synonim(y):
Low Bicarb Formulation
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Specialty Media
EmbryoMax®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.