SCM004
ENStem-A Neural Expansion Medium
The ENStem-A Neural Expansion Medium is a defined serum-free formulation that has been optimized for the culture & expansion of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells.
Synonim(y):
Nośniki dla neuronalnych komórek macierzystych
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | stem cell: suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
FGF-2, 50ug, lyophilized (Part No. GF003)
Jakość
Sterility Testing: Negative
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
FGF-2 (10 μg, lyophilized) should be reconstituted with 100 μL 5 mM Tris-HCL, pH 7.6 for a final concentration of 100 μg/mL. Dispense into aliquots to avoid repeated freeze-thaw. Store at -20°C.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) regulują szlaki rozwojowe i kształtowanie mezodermy/ektodermy we wczesnym rozwoju embrionalnym.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.