Kluczowe dokumenty
R823P-10
Sigma-Aldrich
Podłoże do galwanizacji neuronów zwojowych szczura
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Formularz
liquid
Poziom jakości
okres trwałości
6 mo.
producent / nazwa handlowa
Cell Applications, Inc
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Gotowa do użycia pożywka typu "wszystko w jednym". Stosować do wstępnego posiewu neuronów zwojowych szczura.
Jakość
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat ganglion neurons.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)