Kluczowe dokumenty
R1033
RN-1747
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine;, 1-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl]-4-(phenylmethyl)-piperazine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
light yellow to light tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
Klucz InChI
ZNLVYSJQUMALEO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.