Kluczowe dokumenty
R0531
Ramatroban
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(+)-(3R)-3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-propanoic acid, BAY u3405
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ≥40 mg/mL
H2O: insoluble
inicjator
Bayer
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCn1c2CC[C@H](Cc2c3ccccc13)NS(=O)(=O)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c22-14-5-8-16(9-6-14)29(27,28)23-15-7-10-20-18(13-15)17-3-1-2-4-19(17)24(20)12-11-21(25)26/h1-6,8-9,15,23H,7,10-13H2,(H,25,26)/t15-/m1/s1
Klucz InChI
LDXDSHIEDAPSSA-OAHLLOKOSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)