Key Documents
PZ0394
PF-05212377 succinate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methyl-1-(phenylsulfonyl)-4-piperazin-1-yl-1H-benzimidazole, succinate salt, PF 05212377 succinate, PF 5212377 succinate, PF-5212377 succinate, PF05212377 succinate, PF5212377 succinate, SAM-760 succinate, WYE-103760 succinate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3