Merck
PZ0267
Sigma-Aldrich
WAY-362450
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24F2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
Klucz InChI
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... NR1H4(9971)
Działania biochem./fizjol.
WAY-362450 is a potent and selective Farnesoid X receptor (FXR) agonist that lowers total plasma cholesterol (all lipoprotein species). WAY-362450 reduced the levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDLc) in Cynomolgus monkeys, mice and hamsters. Apparently HDL lowering is achieved through increased transhepatic cholesterol efflux.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3