Merck
PZ0370
Sigma-Aldrich
PD-85639
Synonim(y):
N-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenylbenzeneacetamide, PD 85639, PD85,639, PD85639
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1CCCC(C)N1CCCNC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C23H31N3O/c1-4-13-23(22(24)27,19-9-6-5-7-10-19)20-11-8-12-21(14-20)26-17(2)15-25-16-18(26)3/h5-12,14,17-18,25H,4,13,15-16H2,1-3H3,(H2,24,27)
Klucz InChI
QNZVKSNHNMBPSR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PD-85639 (PD85,639) jest blokerem kanału sodowego (Na+) bramkowanego napięciem (75% w ciągu 10 minut i >95% w ciągu 25 minut blokowania prądu Na+ przez 25 μM PD85,639; całokomórkowy patch clamp przy użyciu pierwotnych neuronów mózgu szczura), który, jak wykazano, celuje w mózg szczura Nav1.2 z jednoczesnym trybem wiązania o wysokim i niskim powinowactwie (EC50 = 56 nM/40% i 20 μM/60% przy pH 9.0, 5 nM/28% i 3 μM/72% przy pH 7.4, wobec 2 nM [3H]-PD85,639 dla wiązania synaptosomów mózgu szczura; EC50 = 17 nM/39% & 10 μM/61% przy pH 9.0 przy użyciu błon synaptosomów mózgu szczura) i szybką kinetykę (t1/2 = 1,2 w 4°C, <0.5 min w 25°C), konkurencyjny wobec miejscowo znieczulających blokerów kanałów Na+ tetrakainy, bupiwakainy i mepiwakainy, a także aktywatorów kanałów Na+ weratrydyny i batrachotoksyny (K1 = 0,26 μM wobec 5 nM [3H]-BTX dla wiązania błon neokrotycznych szczura).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D S Ragsdale et al.
Molecular pharmacology, 43(6), 949-954 (1993-06-01)
This study examined the actions of the novel Na+ channel blocker PD85,639. In whole-cell voltage-clamp recordings from Chinese hamster ovary cells transfected with a cDNA encoding the rat brain type IIA Na+ channel and from dissociated rat brain neurons, PD85,639
I Roufos et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(2), 268-274 (1994-01-21)
The synthesis and structure-activity relationships of a series of phenylacetamides related to N-[3-(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-alpha-phenylbenzeneacetamide (1) (PD85639) acting at the voltage-dependent Na+ channel are described. All structural variations for this study were made in the phenylacetic acid portion of these molecules, and
W Thomsen et al.
Molecular pharmacology, 43(6), 955-964 (1993-06-01)
The local anesthetic-like Na+ channel-blocking drug [3H]PD85639 [alpha-([4-3H]phenyl)-N-[3-(2,6-dimethyl-1-piperizinyl)-alpha-prop yl] [4-3H]benzeneacetamide] binds specifically to receptor sites on Na+ channels in intact synaptosomes and synaptosomal membranes, purified and reconstituted Na+ channels, and type IIA Na+ channel alpha subunits expressed in the transfected