420318
Kainic Acid
≥98% (HPLC), solid, amino acid receptor agonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Kainic Acid, 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Kainic Acid, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 5276
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+H2]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)C(=C)C)CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
Klucz InChI
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kainate receptor subtype
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Watkins, J.C. and Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3