Merck
PZ0369
Sigma-Aldrich
PF-04217329
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[3-[[[[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methyl](3-pyridinylsulfonyl)amino]methyl]phenoxy]-acetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-[3-[[[[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methyl](pyridin-3-ylsulfonyl)amino]methyl]phenoxy]acetate, PF 04217329, Taprenepag isopropyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.60
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=S(N(CC1=CC=C(N2N=CC=C2)C=C1)CC3=CC=CC(OCC(OC(C)C)=O)=C3)(C4=CC=CN=C4)=O
InChI
1S/C27H28N4O5S/c1-21(2)36-27(32)20-35-25-7-3-6-23(16-25)19-30(37(33,34)26-8-4-13-28-17-26)18-22-9-11-24(12-10-22)31-15-5-14-29-31/h3-17,21H,18-20H2,1-2H3
Klucz InChI
NVPXUFQLKWKBHK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-04217329 jest selektywnym i silnym agonistą receptora prostaglandyny EP2. PF-04217329 jest biodostępnym dla oczu prolekiem estru izopropylowego CP-544326 (aktywny metabolit kwasu).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ganesh Prasanna et al.
Experimental eye research, 93(3), 256-264 (2011-03-08)
Better control of intraocular pressure (IOP) is the most effective way to preserve visual field function in glaucomatous patients. While prostaglandin FP analogs are leading the therapeutic intervention for glaucoma, new target classes also are being identified with new lead
Gina M Yanochko et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(5), 429-439 (2014-04-12)
Taprenepag isopropyl is an EP2 receptor agonist that is in development for the treatment of glaucoma. Iritis, photophobia, and increased corneal thickness observed in a Phase 2 clinical trial with taprenepag isopropyl were not previously observed in topical ocular toxicity