Merck
PZ0300
Sigma-Aldrich
PF-06764427
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid (3R,4S)-(3-hydroxy-tetrahydro-pyran-4-yl)-amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H25N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN1C=CC(C(C=C2)=CC=C2CN3C4=CC=CN=C4C(C(N[C@@H]5[C@@H](O)COCC5)=O)=C3)=N1
InChI
1S/C24H25N5O3/c1-28-11-8-19(27-28)17-6-4-16(5-7-17)13-29-14-18(23-21(29)3-2-10-25-23)24(31)26-20-9-12-32-15-22(20)30/h2-8,10-11,14,20,22,30H,9,12-13,15H2,1H3,(H,26,31)/t20-,22-/m0/s1
Klucz InChI
FQGJDGJXEZTKDW-UNMCSNQZSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06764427 is a selective azaindole muscarinic receptor M1 positive allosteric modulator.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3