Kluczowe dokumenty
PZ0357
PF-06412562
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
Klucz InChI
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)