Key Documents
PZ0343
PF-06260414
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-[(4R)-tetrahydro-4-methyl-1,1-dioxido-2H-1,2,6-thiadiazin-2-yl]-1-isoquinolinecarbonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
light orange to dark orange
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C[C@H](CNS1(=O)=O)CN1C2=CC3=CC=NC(C#N)=C3C=C2
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-10-8-17-21(19,20)18(9-10)12-2-3-13-11(6-12)4-5-16-14(13)7-15/h2-6,10,17H,8-9H2,1H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
ZKAVFOXYJCREBQ-SNVBAGLBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3