Kluczowe dokumenty
PZ0257
Sigma-Aldrich
WAY-252623
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazole, 2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)indazole, CID 16734800, LXR-623, LXR623
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H12ClF5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.78
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1c2n[n](c(c2ccc1)c4ccc(cc4)F)Cc3c(cc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C21H12ClF5N2/c22-18-10-15(24)9-6-13(18)11-29-20(12-4-7-14(23)8-5-12)16-2-1-3-17(19(16)28-29)21(25,26)27/h1-10H,11H2
Klucz InChI
KYWWJENKIMRJBI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
WAY-252623 (LXR623) to dostępny doustnie, silny i wysoce selektywny agonista receptorów wątroby X (LXR), który znacząco obniża całkowity i LDL-cholesterol. WAY-252623 zmniejsza progresję zmian w mysim modelu miażdżycy LDLR (-/-).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weijun Wan et al.
Cell death & disease, 10(3), 248-248 (2019-03-15)
LXR-623 (WAY-252623), a liver X receptor agonist, reduces atherosclerotic plaque progression and remarkably inhibits the proliferation of glioblastoma cells, owing to its brain-penetrant ability. However, the role of LXR-623 against the proliferation of other cancer cells and the underlying mechanism
Chiara Giannarelli et al.
European heart journal, 33(2), 264-273 (2011-05-25)
The aim of this study was to investigate the effects of liver X receptors (LXRs)-β preferential activation by LXR-623 (WAY-252623), a novel LXRs agonist, on plaque progression/regression in a rabbit model of advanced atherosclerosis. Advanced atherosclerosis was induced in New