Merck
PZ0341
Sigma-Aldrich
PF-06733804
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Amino-5-((1S)-2,2-difluoro-4-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)cyclopentyloxy)-N-methylnicotinamide, 6-Amino-5-[[(3S)-4,4-difluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]-3-pyrrolidinyl]oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, PF06733804
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19F5N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.38
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC1=C(O[C@H]2CN(C(CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)CC2(F)F)C=C(C(NC)=O)C=N1
InChI
1S/C20H19F5N4O4/c1-27-18(31)12-7-14(17(26)28-8-12)32-15-9-29(10-19(15,21)22)16(30)6-11-2-4-13(5-3-11)33-20(23,24)25/h2-5,7-8,15H,6,9-10H2,1H3,(H2,26,28)(H,27,31)/t15-/m0/s1
Działania biochem./fizjol.
PF-06733804 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
Informacje prawne
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)