481975
(--)-Nicotine, Ditartrate
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
Synonim(y):
(--)-Nicotine, Ditartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di- d-tartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;2*1-,2-/m.11/s1
Klucz InChI
RFEJUZJILGIRHQ-WBPXWQEISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Nicotinic acetylcholine receptor
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
289.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
143.2 °C