Merck
PZ0006
Sigma-Aldrich
Exemestane
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +250 to +300°, c = 1 in methanol
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Klucz InChI
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
informacje o genach
human ... CYP19A1(1588)
Działania biochem./fizjol.
Exemestane is a steroidal antiestrogen and irreversible aromatase inhibitor. Exemestane acts as a false substrate for the aromatase enzyme. Exemestane also prevents the conversion of androgens to estrogens and is used to treat estrogen-dependent breast cancer.
Exemestane is a steroidal antiestrogen; aromatase inhibitor.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory jądrowe (steroidy) podręcznika klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
John Fr Robertson et al.
The Lancet. Oncology, 14(3), 228-235 (2013-02-19)
Insulin-like growth factors (IGF-1 and IGF-2) bind to the IGF-1 receptor (IGF-1R), increasing cell proliferation and survival. Ganitumab is a monoclonal IgG1 antibody that blocks IGF-1R. We tested the efficacy and safety of adding ganitumab to endocrine treatment for patients
John M S Bartlett et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 30(36), 4477-4484 (2012-10-10)
Some postmenopausal patients with hormone-sensitive early breast cancer remain at high risk of relapse despite endocrine therapy and, in addition, might benefit from adjuvant chemotherapy. The challenge is to prospectively identify such patients. The Mammostrat test uses five immunohistochemical markers
Elizabeth Maunsell et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(14), 1427-1436 (2014-04-09)
Exemestane, a steroidal aromatase inhibitor, reduced invasive breast cancer incidence by 65% among 4,560 postmenopausal women randomly assigned to exemestane (25 mg per day) compared with placebo in the National Cancer Institute of Canada (NCIC) Clinical Trials Group MAP.3 (Mammary
Willemien van de Water et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(2), 297-304 (2012-09-08)
Multiple studies suggest better efficacy of chemotherapy in invasive ductal breast carcinomas (IDC) than invasive lobular breast carcinomas (ILC). However, data on efficacy of adjuvant endocrine therapy regimens and histological subtypes are sparse. This study assessed endocrine therapy efficacy in
Willemien van de Water et al.
The oncologist, 18(1), 8-13 (2012-12-25)
For postmenopausal patients with hormone-sensitive breast cancer, outcome is worse with increasing age at diagnosis. The aim of this study was to assess the incidence of breast cancer recurrence (locoregional and distant), and contralateral breast cancer by age at diagnosis.